o-IDTBr, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Dodavatel: Thermo Scientific
H66666.MC
H66666.MD
H66666.ME
H66666.MCEA
23100
CZK
H66666.MC
H66666.MD
H66666.ME
o-IDTBr, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
o-IDTBr
Vzorec:
C₇₂H₈₈N₆O₂S₈ MW: 1326,03 g/mol |
CAS číslo:
2077945-91-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,60 ± 0,02 eV |