PDPPTT, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H66319.MC
H66319.MD
H66319.ME
H66319.MCEA
21010
CZK
H66319.MC
H66319.MD
H66319.ME
PDPPTT, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
PDPPTT
Vzorec:
(C₆₈H₁₀₄N₂O₂S₄)n |
CAS číslo:
1260685-66-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,40 ± 0,02 eV |