PBDB-T-2Cl, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H66867.MC
H66867.MD
H66867.ME
H66867.MCEA
23100
CZK
H66867.MC
H66867.MD
H66867.ME
PBDB-T-2Cl, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
PBDB-T-2Cl
Vzorec:
(C₆₈H₇₆Cl₂O₂S₈)n |
CAS číslo:
2239295-71-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | Tbd |