PDCBT, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Poly[5,5'-bis(2-butyloctyl)-(2,2'-bithiophene)-4,4'-dicarboxylate-alt-5,5'-2,2'- bithiophene]
H66713.MC
H66713.MD
H66713.ME
H66713.MCEA
23100
CZK
H66713.MC
H66713.MD
H66713.ME
PDCBT, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
PDCBT
Vzorec:
(C₄₄H₆₂O₄S₄)n |
CAS číslo:
1609536-17-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,89 ± 0,02 eV |