PPDT2FBT (PCE9.3), Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Poly[(2,5-bis(2-hexyldecyloxy)phenylene)-alt-(5,6-difluoro-4,7-di(thiophen-2-yl)benzo[c]-[1,2,5]thiadiazole)]
H66399.MC
H66399.MD
H66399.ME
H66399.MCEA
16780
CZK
H66399.MC
H66399.MD
H66399.ME
PPDT2FBT (PCE9.3), Organic Photovoltaics (OPV) reagent
PPDT2FBT (PCE9.3)
Vzorec:
(C₅₂H₇₂F₂N₂O₂S₃)n |
CAS číslo:
1620673-07-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,78 ± 0,02 eV |