Tisk…
VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated,
Dodavatel: VWR Collection
521-2662EA 180710 CZK
521-2662 521-2663 521-2664 521-2665
VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated,
Centrifugy Centrifugy stolní
Tyto univerzální centrifugy jsou ideální pro řadu běžných aplikací ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu a také pro akademický výzkum. Nabízejí výjimečnou kapacitu a ergonomický design, usnadňující práci na stolním přístroji.
  • Systém rotoru Auto-Lock® III: Systém rychlé výměny rotoru bez použití nástrojů; umožňuje uživatelům provést rychlou výměnu rotorů pouhým stlačením knoflíku a poskytuje snadný přístup do komory při čištěnínění
  • Aerosolově těsný systém utěsClickSeal®: Vhodný pro použití v rukavicích, možnost otevírání/zavírání jednou