Tisk…
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Stolní centrifugy, Ventilací nebo chlazením
Dodavatel: VWR Collection
521-2658EA 135740 CZK
521-2658 521-2659 521-2660 521-2661
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Stolní centrifugy, Ventilací nebo chlazením
Centrifugy Centrifugy stolní
Tyto univerzální centrifugy jsou ideální pro řadu běžných aplikací ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu a také pro akademický výzkum. Nabízejí dobrou kapacitu s ergonomický design, usnadňující práci na pracovním stole.
  • Rotorový systém Auto-Lock® III: Systém rychlé výměny rotoru bez použití nástrojů; umožňuje uživatelům provést rychlou výměnu rotorů pouhým stlačením Aerosolově těsný systém utěsnění ClickSeal®: Vhodný pro použití v rukavicích, možnost otevírání/zavírání jednou rukou – není zapotřebí šroubovacích uzávěrů a složitých svorek
  • Technologie SMARTSpin® optimalizuje zrychlení, brzdění a nerovnováhu zbytkového zatížení pro maximální bezpečnost, hladký chod a reprodukovatelné separace
  • Časově úsporná funkce pulzní centrifugace
  • Intuitivní ovládání a velký jasný displej LCD usnadňuje obsluhu a programování
Mega Star centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions. The refrigerated version, with pre-cooling function, is suitable for temperature-sensitive sample processing with control between −10 and +40 °C.
TX-400 swing-out rotor: This rotor is designed for a broad range of laboratory throughput needs. With a capacity of 4×400 ml, 76×5/7 ml blood tubes, 16×50 ml conical or 36×15 ml conical tubes in a single run, it provides very high configuration flexibility.
Informace o príslušenství: Centrifuges can be used with all rotors suitable for Megafuge ST1/ST1R Plus centrifuges.
Informace pro objednávání: VWR® Mega Star 1.6/1.6R je k dispozici bez rotoru pro volný výběr rotoru nebo jako balíčky, včetně odstředivky, rotoru TX-400, sady čtyř kbelíků a čtyř víček ClickSeal®. Všechny modely jsou dodávány se dvěma napájecími kabely (zástrčka EU a UK) a USB klíčenkou s manuály. Adaptéry je nutné objednat samostatně.
Upozornení: Poznámka 1 Měřeno 1 m před přístrojem ve výšce 1,6 m
2 Měřeno pomocí Fiberlite F15-8x50cy při 14 500 ot./min.