Tisk…
VWR® Premium Analytical Balances
Dodavatel: VWR Collection
611-4793EA 24101.42 CZK
611-4793 611-4794 611-4795 611-4796 611-4797 611-4798 611-4799 611-4800
VWR® Premium Analytical Balances
Váhy
Výběr 8 vah na vysoké úrovni nabízející vysokou přesnost a opakovatelnost v kombinaci s dotykovou obrazovkou odolnou proti opotřebení LED pro základní aplikace v laboratorních, průmyslových a vzdělávacích zařízeních.
  • Vysoce přesné výsledky (špičková technologie vážení)
  • Rychlé časy stabilizace
  • Snadno se čistí a má vysokou chemickou odolnost
  • Ovládací panel s vysokým rozlišením, funkcí dotykové obrazovky a 8 jazykovými možnostmi
  • Ochrana proti přetížení
  • Budoucí rozhraní USB typu C
  • Vážení pod stolem
  • Přenos dat jako tabulkový procesor PC, text PC a protokoly Ascii
  • 6 vestavěných aplikací s výstupem dat vyhovujících GLP/GMP: Vážení a dávkování, počítání, procentuální vážení, stanovení hustoty, přepočet hmotnostních jednotek a vážení zvířat
Tyto vysoce kvalitní váhy mají pouzdro z polybutylen tereftalátu (PBT), které má vynikající chemickou odolnost. Řídicí jednotka je vyrobena ze skla. Všechny analytické modely (PBA) mají skleněný kryt proti proudění vzduchu s pohodlným přístupem k misce váhy. Tento kryt proti proudění vzduchu je speciálně potažen, aby se minimalizovaly chyby vážení elektrostaticky nabitých vzorků. Vážicí deska je z nerezové oceli.
Modely s interní kalibrací 'One-Touch-Calibration' jsou v názvu modelu označeny písmenem I. Modely FC jsou dodávány s továrním kalibračním certifikátem.
Certifikace: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1