Tisk…
VWR® Premium Series, Přesné váhy
Dodavatel: VWR Collection
611-4801EA 36150 CZK
611-4801 611-4802 611-4803 611-4804 611-4805 611-4806 611-4807 611-4808 611-4809 611-4810 611-4811 611-4812 611-4813 611-4814 611-4815 611-4816 611-4817 611-4818 611-4819 611-4820 611-4821 611-4822 611-4823 611-4824 611-4825 611-4826 611-4827 611-4828 611-4829 611-4830 611-4831 611-4832 611-4833 611-4834 611-4835 611-4836
VWR® Premium Series, Přesné váhy
Váhy
Výběr 36 vah na vysoké úrovni nabízející vysokou přesnost a opakovatelnost v kombinaci se snadným, intuitivním ovládáním a velkou dotykovou obrazovkou pro aplikace v laboratoři, průmyslu a vzdělávání.
  • Vysoce přesné výsledky (špičková technologie vážení)
  • Rychlé časy stabilizace
  • Snadné čištění a vysoká chemická odolnost
  • Ovládací panel s vysokým rozlišením, funkcí dotykové obrazovky a osmi jazykovými možnostmi
  • Ochrana proti přetížení
  • Rozhraní USB typu C odolné vůči budoucnosti
  • Vážení pod lavicí
  • Přenos dat jako PC tabulka, PC text a protokoly Ascii
  • Šest vestavě