Tisk…
Eriodictyol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
465240010 465242500
ACRO465240010EA 19750 CZK
ACRO465240010 ACRO465242500
Eriodictyol
Eriodictyol
  • Bioactive
Vzorec: C₁₅H₁₂O₆
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00135890
CAS číslo: 552-58-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥94 %