Tisk…
Scutellarin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
465130010 465132500
ACRO465130010EA 15410 CZK
ACRO465130010 ACRO465132500
Scutellarin
Scutellarin
  • Bioactive
Vzorec: C₂₁H₁₈O₁₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01861503
CAS číslo: 27740-01-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %