Tisk…
Retigabine dihydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
465010010 465012500
ACRO465010010EA 22980 CZK
ACRO465010010 ACRO465012500
Retigabine dihydrochloride
Retigabine dihydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₁₆H₁₈FN₃O₂·₂HCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04307735
CAS číslo: 150812-13-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %