Tisk…
Pravastatin sodium salt hydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
464880010 464882500
ACRO464880010EA 12250 CZK
ACRO464880010 ACRO464882500
Pravastatin sodium salt hydrate
Pravastatin sodium salt hydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₂₃H₃₅O₇Na·xH₂O
MW: 446.51 g/mol
Bod tání: 171…173 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00887601
CAS číslo: 2244386-63-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
Specific optical rotation +150° to +159° (20°C, 589 nm) (0.5% in water)
Titration with HClO4 97.0 to 102.0 %