Tisk…
Indacaterol maleate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
464650010 464652500
ACRO464650010EA 16400 CZK
ACRO464650010 ACRO464652500
Indacaterol maleate
Indacaterol maleate
  • Bioactive
Vzorec: C₂₄H₂₈N₂O₃·C₄H₄O₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD20526769
CAS číslo: 753498-25-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥98.5 %