Tisk…
Diethylcarbamazine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
464510050 464510250
ACRO464510050EA 2130 CZK
ACRO464510050 ACRO464510250
Diethylcarbamazine
Diethylcarbamazine
  • Bioactive
Vzorec: C₁₀H₂₁N₃O
Bod tání: 49…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039124
CAS číslo: 90-89-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Almost white to yellow Crystals and chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥98.5 %