Tisk…
Sitafloxacin sesquihydrate
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
464370010 464372500
ACRO464370010EA 11510 CZK
ACRO464370010 ACRO464372500
Sitafloxacin sesquihydrate
Sitafloxacin sesquihydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₉H₁₈ClF₂N₃O₃·1.5H₂O
MW: 436,84 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00903720
CAS číslo: 163253-35-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 5.5 % to 8.0 %
HPLC ≥97.5 %