Tisk…
10H-Phenothiazine-10-propanesulphonic acid sodium salt
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
464000010 464000050
ACRO464000010EA 4050 CZK
ACRO464000010 ACRO464000050
10H-Phenothiazine-10-propanesulphonic acid sodium salt
10H-Phenothiazine-10-propanesulphonic acid sodium salt
  • Bioactive
Vzorec: C₁₅H₁₄NNaO₃S₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08275674
CAS číslo: 101199-38-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Almost white to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration 97.5 to 102.5 %