Acetamiprid
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
463930010
463932500
ACRO463930010EA
10960
CZK
ACRO463930010
ACRO463932500
Acetamiprid
Acetamiprid
- Bioactive
Vzorec:
C₁₀H₁₁ClN₄ Bod tání: 100…102 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06201842 CAS číslo: 135410-20-7 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 102 °C |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥95.0 % |