Tisk…
Doripenem hydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
463870010 463872500
ACRO463870010EA 8280 CZK
ACRO463870010 ACRO463872500
Doripenem hydrate
Doripenem hydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₅H₂₄N₄O₆S₂·xH₂O
MW: 420.5 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09749887
CAS číslo: 1820954-21-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)
Residue after ignition ≤0.1 %