Tisk…
Oxybutynin hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Oxybutynin chloride, 4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride
463500010 463500050 463500250
ACRO463500010EA 3570 CZK
ACRO463500010 ACRO463500050 ACRO463500250
Oxybutynin hydrochloride
Oxybutynin hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₂₂H₃₁NO₃·HCl
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00072150
CAS číslo: 1508-65-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %