Tisk…
Divalproex sodium
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
463490250 463491000
ACRO463490250EA 3490 CZK
ACRO463490250 ACRO463491000
Divalproex sodium
Divalproex sodium
  • Bioactive
Vzorec: C₁₆H₃₁NaO₄
Bod tání: 98…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00879852
CAS číslo: 76584-70-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Sodium (Na) passes test