Cidofovir dihydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(S)-(((1-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3-hydroxypropan-2-yl)oxy)methyl)phosphonic acid dihydrate
463120010
463122500
ACRO463120010EA
25120
CZK
ACRO463120010
ACRO463122500
Cidofovir dihydrate
Cidofovir dihydrate
- Bioactive
Vzorec:
C₈H₁₄N₃O₆P·2H₂O MW: 315.22 g/mol Bod tání: 260 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD16556167 CAS číslo: 149394-66-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 10 to 12.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |