Tisk…
Emamectin benzoate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
463050010 463050050
ACRO463050010EA 3790 CZK
ACRO463050010 ACRO463050050
Emamectin benzoate
Emamectin benzoate
  • Bioactive
  • Mixture
Vzorec: C₄₉H₇₅NO₁₃·C₇H₆O₂
Bod tání: 146…150 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09027777
CAS číslo: 155569-91-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
HPLC ≥88 %