Tisk…
Tylosin phosphate
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
463040010 463040050
ACRO463040010EA 2980 CZK
ACRO463040010 ACRO463040050
Tylosin phosphate
Tylosin phosphate
  • Bioactive
Vzorec: C₄₆H₇₇NO₁₇·H₃PO₄
MW: 1014,1 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06795692
CAS číslo: 1405-53-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1% in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)