Tisk…
Silibinin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
463030010 463030050 463030250
ACRO463030010EA 1270 CZK
ACRO463030010 ACRO463030050 ACRO463030250
Silibinin
Silibinin
  • Bioactive
Vzorec: C₂₅H₂₂O₁₀
Bod tání: 164…174 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03225424
CAS číslo: 22888-70-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Almost white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of A and B)