Tisk…
Betahistine dihydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
167990010 167990050
ACRO167990010EA 1290 CZK
ACRO167990010 ACRO167990050
Betahistine dihydrochloride ≥98%
Betahistine dihydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₈H₁₂N₂·2HCl
Bod tání: 150…154 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012813
CAS číslo: 5579-84-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105 °C)
Solubility (5 g in 50 ml water) Clear solution
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %