Tisk…
Anhydrid kyseliny maleinové, briquettes
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,5-Furanedione
465660010 465660050 465660250 465660251
ACRO465660010EA 1030 CZK
ACRO465660010 ACRO465660050 ACRO465660250 ACRO465660251
Anhydrid kyseliny maleinové, briquettes
Anhydrid kyseliny maleinové
  • Organic reagent
Vzorec: C₄H₂O₃
MW: 98,06 g/mol
Bod varu: 200 °C (760 mmHg)
Bod tání: 52…55 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005518
CAS číslo: 108-31-6
UN: 2215
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Free acid ≤0.5 (as maleic acid)
Titration with NaOH 98.5 to 102.5 %