Tisk…
Dexmedetomidine hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dex, (S)-Medetomidine hydrochloride, (+)-Medetomidine hydrochloride, (S)-4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride, (S)-4-(α,2,3-Trimethybenzyl)-1H-imidazole hydrochloride, Precedex, 5-[(1S)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride
465430010 465432500
ACRO465430010EA 21030 CZK
ACRO465430010 ACRO465432500
Dexmedetomidine hydrochloride
Dexmedetomidine hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂·HCl
MW: 236.74 g/mol
Bod tání: 158 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12912677
CAS číslo: 145108-58-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 160 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +48° to +54° (20 °C, 589 nm) (1% in water)