Tisk…
Isoindolin-1-one
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
465180010 465180050
ACRO465180010EA 1900 CZK
ACRO465180010 ACRO465180050
Isoindolin-1-one
Isoindolin-1-one
  • Bioactive
Vzorec: C₈H₇NO
Bod tání: 150…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03085939
CAS číslo: 480-91-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %