Tisk…
Simethicone
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
465170100 465170500
ACRO465170100EA 4120 CZK
ACRO465170100 ACRO465170500
Simethicone
Simethicone
  • Bioactive
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 8050-81-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to grey Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Viscosity 475 to 525 CP (25°C)