Tisk…
Balsalazide disodium salt dihydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
465090010 465090050
ACRO465090010EA 1620 CZK
ACRO465090010 ACRO465090050
Balsalazide disodium salt dihydrate
Balsalazide disodium salt dihydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₇H₁₇N₃Na₂O₈
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631117
CAS číslo: 150399-21-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 10 %
HPLC ≥97.5 %