Tisk…
Azelastine hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
465080010 465082500
ACRO465080010EA 6400 CZK
ACRO465080010 ACRO465082500
Azelastine hydrochloride
Azelastine hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₂₂H₂₄ClN₃O
Bod tání: 225…229 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00242783
CAS číslo: 79307-93-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 228 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration Argentimetric 97.5 to 102.5 %