Tisk…
Zonisamide
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulphonamide, Benzo[d]isoxazol-3-ylmethanesulphonamide
465040010 465042500
ACRO465040010EA 7540 CZK
ACRO465040010 ACRO465042500
Zonisamide
Zonisamide
  • Bioactive
Vzorec: C₈H₈N₂O₃S
MW: 212,22 g/mol
Bod tání: 165 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00865316
CAS číslo: 68291-97-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %