Bergenin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
464940010
464942500
ACRO464940010EA
7840
CZK
ACRO464940010
ACRO464942500
Bergenin
Bergenin
- Bioactive
Vzorec:
C₁₄H₁₆O₉ Bod tání: 232…240 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00133120 CAS číslo: 477-90-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤6 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...