Tisk…
Baicalin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
464900010 464900050
ACRO464900010EA 1180 CZK
ACRO464900010 ACRO464900050
Baicalin
Baicalin
  • Bioactive
Vzorec: C₂₁H₁₈O₁₁
Bod tání: 202…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134418
CAS číslo: 21967-41-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 205 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -80° to -90° (20 °C, 589 nm) (1% in DMSO)