Tisk…
Sesamin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (1S,3aR,4S,6aR)-1,4-Bis(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)hexahydrofuro[3,4-c]furan
464890010 464892500
ACRO464890010EA 15850 CZK
ACRO464890010 ACRO464892500
Sesamin
Sesamin
  • Bioactive
Vzorec: C₂₀H₁₈O₆
Bod tání: 123 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00216134
CAS číslo: 607-80-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
HPLC ≥97.5 %