Tisk…
Atorvastatin calcium salt trihydrate
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Calcium (3R,5R)-7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate trihydrate, Atorvastatin Calcium Salt Trihydrate, Atorvastatin hemicalcium salt sesquihydrate, Atorvastatin calcium
464810010 464810050
ACRO464810010EA 3100 CZK
ACRO464810010 ACRO464810050
Atorvastatin calcium salt trihydrate
Atorvastatin calcium salt trihydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₆₆H₇₄CaF₂N₄O₁₃
MW: 1209,39 g/mol
Bod tání: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09752074
CAS číslo: 344423-98-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 5.5 %
HPLC ≥97.5 %