Tisk…
N-Succinimidyl Acetate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
464750050 464750250 464751000
ACRO464750050EA 1910 CZK
ACRO464750050 ACRO464750250 ACRO464751000
N-Succinimidyl Acetate
N-Succinimidyl Acetate
  • Bioactive
Vzorec: C₆H₇NO₄
Bod tání: 133…134 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037916
CAS číslo: 14464-29-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 136 °C
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %