Tisk…
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
464730010 464730050
ACRO464730010EA 3390 CZK
ACRO464730010 ACRO464730050
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
  • Reagent for chemical synthesis
Vzorec: CHBF₆
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038544
CAS číslo: 42298-15-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
NMR (19F-NMR) ≥96 %