Tisk…
Pirfenidone
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
464720010 464722500
ACRO464720010EA 10890 CZK
ACRO464720010 ACRO464722500
Pirfenidone
Pirfenidone
  • Bioactive
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
Bod tání: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00866047
CAS číslo: 53179-13-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 80 °C, 4 hr, 75 kPa)
Solubility (5% in CH2Cl2) Clear colorless to yellow
HPLC ≥97.5 %