Tisk…
N-Oxalylglycine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-((Carboxymethyl)amino)-2-oxoacetic acid
464710010 464712500
ACRO464710010EA 27580 CZK
ACRO464710010 ACRO464712500
N-Oxalylglycine
N-Oxalylglycine
  • Bioactive
Vzorec: C₄H₅NO₅
MW: 147.09 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00913253
CAS číslo: 5262-39-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %