Tisk…
Neratinib
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
464700010 464702500
ACRO464700010EA 9710 CZK
ACRO464700010 ACRO464702500
Neratinib
Neratinib
  • Bioactive
Vzorec: C₃₀H₂₉ClN₆O₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09752958
CAS číslo: 698387-09-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1% in DMSO) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥97.5 %