Tisk…
N6-Benzoyladenosine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
464690010 464690050
ACRO464690010EA 2780 CZK
ACRO464690010 ACRO464690050
N6-Benzoyladenosine
N6-Benzoyladenosine
  • Bioactive
Vzorec: C₁₇H₁₇N₅O₅
Bod tání: 141…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056988
CAS číslo: 4546-55-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥95.0 %
Specific optical rotation -46° to -52° (20°C, 589 nm) (1% in DMSO)