Tisk…
Glycitein
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-chromen-4-one, 7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone
464640500 464642500
ACRO464640500EA 6510 CZK
ACRO464640500 ACRO464642500
Glycitein
Glycitein
  • Bioactive
Vzorec: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284,27 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00016679
CAS číslo: 40957-83-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %