Ginsenoside Rb1
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(((3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-((S)-6-methyl-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hept-5-en-2-yl)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
- Bioactive
Vzorec:
C₅₄H₉₂O₂₃ MW: 1109.3 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00133367 CAS číslo: 41753-43-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder (May have a yellow hue) |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % |
Solubility | light yellow |
HPLC | ≥97.5 % |