Tisk…
Peroxid vodíku 12% (w/v)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
464570010 464571000
ACRO464570010EA 1410 CZK
ACRO464570010 ACRO464571000
Peroxid vodíku 12% (w/v)
Peroxid vodíku
  • Reagent for chemical synthesis
  • Oxidising reagent
Vzorec: H₂O₂
MW: 34.01
Bod varu: 100 °C (760 mmHg)
Bod tání: -0.41
Hustota: 1.0500 g/ml
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
UN: 2984
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,04798
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with KMnO4 11.0 to 13.0 %