Tisk…
Adapalene
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic Acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid
464500010 464500050
ACRO464500010EA 4050 CZK
ACRO464500010 ACRO464500050
Adapalene
Adapalene
  • Bioactive
Vzorec: C₂₈H₂₈O₃
MW: 412.53 g/mol
Bod tání: 324 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03106112
CAS číslo: 106685-40-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 h)
HPLC ≥98.5 %