Tisk…
Apixaban
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: BMS56224701, 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[5,4-c]pyridine-3-carboxamide, 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide
464491000 464495000
ACRO464491000EA 2740 CZK
ACRO464491000 ACRO464495000
Apixaban
Apixaban
  • Bioactive
Vzorec: C₂₅H₂₅N₅O₄
MW: 459,5 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11977295
CAS číslo: 503612-47-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 240 °C
HPLC ≥97.5 %