Tisk…
Vandetanib
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: ZD6474, N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-((1-methylpiperidin-4-yl)methoxy)quinazolin-4-amine
464330010 464330050 464332500
ACRO464330010EA 7540 CZK
ACRO464330010 ACRO464330050 ACRO464332500
Vandetanib
Vandetanib
  • Bioactive
Vzorec: C₂₂H₂₄BrFN₄O₂
MW: 475,4 g/mol
Bod tání: 240…243 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD07772346
CAS číslo: 443913-73-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %