Tisk…
Carteolol hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone hydrochloride
464320010 464320050
ACRO464320010EA 4010 CZK
ACRO464320010 ACRO464320050
Carteolol hydrochloride
Carteolol hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₁₆H₂₄N₂O₃·HCl
MW: 328.84 g/mol
Bod tání: 278 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00941499
CAS číslo: 51781-21-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Solubility (0.3 g in 10 ml water) Clear colorless solution
HPLC ≥98.5 %